Learn More
Veratramine, TRC
Código de producto. 30455204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455204 100 mg -
30452359 50 mg 50 miligramos
30450931 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV127500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-70-8
Fórmula molecular C27 H39 N O2
Peso molecular (g/mol) 409.6
Sinónimo 3-Piperidinol, 5-methyl-2-[(1S)-1-[(3S,6aR,11aS,11bR)-2,3,4,6,6a,11,11a,11b-octahydro-3-hydroxy-10,11b-dimethyl-1H-benzo[a]fluoren-9-yl]ethyl]-, (2S,3R,5S)-, Veratraman-3,23-diol, 14,15,16,17-tetradehydro-, (3β,23β)-, Veratramine (7CI,8CI), 1H-Benzo[a]fluorene, veratraman-3,23-diol deriv., (2S,3R,5S)-5-Methyl-2-[(1S)-1-[(3S,6aR,11aS,11bR)-2,3,4,6,6a,11,11a,11b-octahydro-3-hydroxy-10,11b-dimethyl-1H-benzo[a]fluoren-9-yl]ethyl]-3-piperidinol, NSC 17821, NSC 23880
Nombre IUPAC (2S,3R,5S)-2-[(1S)-1-[(3S,6aR,11aS,11bR)-3-hidroxi-10,11b-dimetil-1,2,3,4,6,6a,11,11a-octahidrobenzo[a]flúru-9-il]etil]-5-metilpiperidina-3-ol
SMILES C[C@H]([C@@H]1NC[C@@H](C)C[C@H]1O)c2ccc3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4Cc3c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veratramine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H39NO2/c1-15-11-25(30)26(28-14-15)17(3)20-7-8-21-22-6-5-18-12-19(29)9-10-27(18,4)24(22)13-23(21)16(20)2/h5,7-8,15,17,19,22,24-26,28-30H,6,9-14H2,1-4H3/t15-,17-,19-,22-,24-,25+,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.2981