Learn More
Veratraldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11418993 100 g 100 g
11428993 500 g 500 g
11438993 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11418993
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11110.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-14-9 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Veratraldehyde was used in the preparation of 4-chloromethyl-2-(dimethoxyphenyl)-1,3-dioxolane. It was used in the synthesis of (+)-lithospermic acid, having anti-HIV activity. It forms 1:1 inclusion complexes with cyclodextrins. It reacts with 3-acetyl-2,5-dimethythiophene to yield chalcone dye, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)prop-2-en-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Veratraldehído fue utilizado en la preparación de 4-clorometil-2-(dimetoxifenil)-1,3-dioxolano. Se utilizó en la síntesis de (+)-ácido litospérmico, teniendo actividad anti-VIH. Forma 1:1 complejos de inclusión con ciclodextrinas. Reacciona con 3-acetil-2,5-dimetitiofeno para dar colorante chalcona, (2E)-3-(3,4-dimetoxifenilo)-1-(2,5-dimetiltiofen-3-il)prop-2-en-1-ona.
Solubilidad
Soluble en agua. Libremente soluble en alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-14-9
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00003363
Clave InChI WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin
PubChem CID 8419
ChEBI CHEBI:17098
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veratraldehyde
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 281°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 473899
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9951
Información de solubilidad Soluble in water. Freely soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%