Learn More
R&D Systems™ Verapamil hydrochloride
Código de producto. 18732544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18732544 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18732544 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0654/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.99€
    152.25€ / 1 g
    Ahorro 16.74€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
Verapamil hydrochloride is an L-type calcium channel blocker. Vasodilator and adrenergic antagonist. Verapamil induces autophagy by modulating cellular metabolism. Verapamil has been identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Cantidad 1 g
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C27H39ClN2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.07
Pureza 0.98
Peso molecular 491.069