Learn More
(±)-Hidrocloruro de verapamilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11425502 1 g
1 options
Código de producto. 11425502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219554501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Actúa como modulador del canal de calcio, antagonista de los adrenoceptores, antiarrítmico, depresor cardíaco y vasodilatador coronario. (±)-Hidrocloruro de verapamilo, MP Biomedicals es unα 1-antagonista y bloqueador de los canales de calcio que actúa inhibiendo
Actúa taponando los canales y limitando la entrada de calcio tanto a las células musculares lisas de las paredes arteriolares como a las células musculares cardíacas en dosis más altas.
  • Bloquea los canales de Ca2+ de tipo L en el músculo liso y cardíaco
  • Induce la apoptosis de células de adenocarcinoma de colon primario y metastásico humano in vitro
  • Agente de reversión de la resistencia a fármacos que actúa sobre Pgp, p. ej., disminuye la eliminación de digoxina por los túbulos renales.
  • Aumenta la actividad ATPasa basal de Pgp
  • Sustrato de Cyp3A4 y CYP2C6
Especificaciones
CAS 152-11-4
Punto de fusión 140 °C a 150 °C (literatura)
Fórmula molecular C27H39ClN2O4
Cantidad 1 g
Sinónimo verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
Información de solubilidad soluble en agua (7g/100mL); escasamente soluble en cloroformo; soluble en etanol (26mg/mL), isopropanol, acetona, acetato de etilo; soluble libremente en metanol (>100mg/mL), DMF (>100mg/mL); prácticamente insoluble en éter.
Clave InChI DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenilo)-5-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]-2-propan-2-ilpentanonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 491.069
PubChem CID 62969
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.1
Forma física Polvo