Learn More
Clorhidrato de verapamilo, LoGiCal
Código de producto. 30459023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459023 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459023 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0022.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Nombres de analitos o componentes Verapamil hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H38 N2 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Akilen, Anpec, Apo-Verap, Apoacor, Arapamyl, Azupamil, Berkatens, Calan, Calan SR, Calaptin, Calaptin 240SR, Calaptin 80, Cardiabeltin, Cardiagutt, Cardibeltin, Caveril, Civicor, Civicor Retard, Coraver, Cordilox, Cordilox SR, Corpamil, Covera HS, Dignover, Dilacoran, Dilacoran HTA, Drosteakard, Finoptin, Flamon, Geangin, Hexasoptin, Hexasoptin Retard, Ikacor, Ikapress, Iproveratril hydrochloride, Iso-Card SR, Isoptin, Isoptin Retard, Isoptin SR, Isoptin, hydrochloride, Isoptine, Isoptino, Izoptin hydrochloride, LU 20175, Lekoptin Retard, Manidon, Manidon Retard, NSC 272366, NSC 657799, Novo-Veramil, Quasar, Ravamil SR, Securon, Univer, Vasolan, Vasomil, Vasopten, Veracaps SR, Veracim, Veracor, Verahexal, Veraloc, Veramex, Veramil, Verapamil hydrochloride, Verapin, Verapress 240SR, Veraptin, Verdilac, Verelan, Verelan SR, Verexamil, Verogalid ER, Verpal, Vetrimil, dl-Verapamil hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), (+/-)-Verapamil hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenilo)-5-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]-2-propan-2-ilpentanonitrilo;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 491.06
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490,2598 g/mol