Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de (±)-verapamilo, 99+ %
Código de producto. 10441012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10441012 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10403045 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10441012 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 329330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    78.65€ / 1 g
    Ahorro 8.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 152-11-4 | C27H38N2O4·HCl | 491.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152-11-4
Fórmula molecular C27H38N2O4·HCl
Peso molecular (g/mol) 491.07
Número MDL MFCD00055208
Clave InChI DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
PubChem CID 62969
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenilo)-5-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]-2-propan-2-ilpentanonitrilo;clorhidrato
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Verapamil hydrochloride
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 144.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 6.5 (5% soln.)
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10144
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.07
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-Verapamil hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.