Learn More
Verapamilo EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30458968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458968 4 x 25 mg -
30052344 100 mg 100 miligramos
30052253 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458968 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0022.0900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Verapamilo EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride
CAS 51012-67-0
Nombres de analitos o componentes 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. C (EP), Verapamil Imp. C (EP), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Verapamil Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO2.ClH/c1-13(2)8-7-10-5-6-11(14-3)12(9-10)15-4;/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1.[H]Cl
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 245.75
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1183 g/mol