Learn More
Verapamilo EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Verapamilo EP Impureza C (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride |
| CAS | 51012-67-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. C (EP), Verapamil Imp. C (EP), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Verapamil Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO2.ClH/c1-13(2)8-7-10-5-6-11(14-3)12(9-10)15-4;/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3;1H |
| SMILES | CN(C)CCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1.[H]Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |