Learn More
Clorhidrato de verapamilo-d3, TRC
Código de producto. 30457282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457282 5 mg 5 miligramos
30451709 50 mg 50 miligramos
30455563 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV1250015MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verapamil-d3 Hydrochloride
CAS 2714485-49-9
Fórmula molecular C27 D3 H35 N2 O4 . Cl H
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-d3 hydrochloride, Verapamil-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methyl-d3-amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride, α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methyl-d3-amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/i3D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1)CCc2ccc(OC)c(OC)c2
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-(trideuteriometil)amino]-2-propan-2-ilpentanonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 494.081
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.279