Learn More
Veraliprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Veralipride |
| CAS | 66644-81-3 |
| Fórmula molecular | C17H25N3O5S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-(Aminosulfonyl)-2,3-dimethoxy-N-[[1-(2-propen-1-yl)-2-pyrrolidinyl]methyl]benzamide, (+/-)-Veralipride, Agreal, LIR 1660 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N3O5S/c1-4-7-20-8-5-6-12(20)11-19-17(21)14-9-13(26(18,22)23)10-15(24-2)16(14)25-3/h4,9-10,12H,1,5-8,11H2,2-3H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| SMILES | COc1cc(cc(C(=O)NCC2CCCN2CC=C)c1OC)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetoxi-N-[(1-prop-2-enilpirrolidin-2-il)metil]-5-sulfamoilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 383.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.1515 |