Learn More
Veralipride, MedChemExpress
Código de producto. 16486297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486297 5 mg 5 miligramos
16469986 50 mg 50 miligramos
16454686 100 mg 100 miligramos
16443578 10 mg 10 miligramos
16400066 2 mg 2 miligramos
5 options
Código de producto. 16486297
Marca: Medchem Express HY101797
MedChemExpress Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.
Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veralipride
CAS 66644-81-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H25N3O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-Veralipride LIR166
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.78 mM)
SMILES O=C(NCC1N(CC=C)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC(OC)=C2OC
Peso molecular (g/mol) 383.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.46
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration