Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera, Azules
Código de producto. 15938501
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15938501 37 1 par
15948501 38 1 par
15958501 39 1 par
15968501 40 1 par
15978501 41 1 par
15988501 42 1 par
15998501 43 1 par
15908511 44 1 par
15918511 45 1 par
15928511 46 1 par
15938511 47 1 par
15948511 48 1 par
15958511 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15938501 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM50651437
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable e incluye Hydro-Tec™ Sanitized Silver para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. Diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Duo
  • Estructura de microfibra
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Diseñar Vera, Azul
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 37
Material del dedo del pie Acero