Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera
Código de producto. 15938561
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15938561 42 1 par
15968551 35 1 par
15978551 36 1 par
15988551 37 1 par
15998551 38 1 par
15908561 39 1 par
15918561 40 1 par
15928561 41 1 par
15948561 43 1 par
15958561 44 1 par
15978561 46 1 par
15988561 47 1 par
15998561 48 1 par
15908571 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15938561 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM50654442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.45€
    97.59€ / 1 pares
    Ahorro 37.86€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La pala de microfibra es totalmente lavable. Sanitized con Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Resistencia directa a las manchas, la grasa y los aceites.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • GripForce™ Easy Twist
  • Estructura de microfibra
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Diseñar Vera
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 42
Material del dedo del pie Acero