Learn More
VER-82576, MedChemExpress
Código de producto. 16495216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495216 100 mg 100 miligramos
16467017 5 mg 5 miligramos
16464298 10 mg 10 miligramos
16460627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10942
MedChemExpress VER-82576 (NVP-BEP800) is a potent, orally available and selective Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 58 nM for Hsp90β; VER-82576 also slightly blocks Grp94 and Trap-1, with IC50s of 4.1 and 5.5 μM, respectively.
VER-82576 (NVP-BEP800) is a potent, orally available and selective Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 58 nM for Hsp90β
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VER-82576
CAS 847559-80-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23Cl2N5O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo NVP-BEP800
Información de solubilidad DMSO : 6.2 mg/mL (12.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=C(N=C(N=C2S1)N)C3=CC(OCCN4CCCC4)=C(C=C3Cl)Cl)NCC
Peso molecular (g/mol) 480.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.41
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death