Learn More
VER-246608, MedChemExpress
Código de producto. 16491417
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491417 50 mg 50 miligramos
16477927 5 mg 5 miligramos
16415208 10 mg 10 miligramos
16405896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12492
MedChemExpress VER-246608 is a potent and ATP-competitive inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) with IC50s of 35 nM, 40 nM, 84 nM, and 91 nM for PDK-1, PDK-3, PDK-2, and PDK-4, respectively.
VER-246608 is a potent and ATP-competitive inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) with IC50s of 35 nM, 40 nM, 84 nM, and 91 nM for PDK-1, PDK-3, PDK-2, and PDK-4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VER-246608
CAS 1684386-71-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H23ClF2N4O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (180.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1O)N(CC2=CC=C(CNC(C(F)F)=O)C=C2)C(C=C3)=CC=C3C4=NC(Cl)=NC=C4C
Peso molecular (g/mol) 552.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.96
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease