Learn More
Tocris Bioscience™ VER 155008
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18094762 50 mg 50 miligramos
18023982 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 18094762
Marca: Tocris Bioscience™ 3803/50
Hsp70 inhibitor
Novel adenosine-derived inhibitor of Heat Shock Protein 70 (Hsp70) (IC50 = 0.5 μM). Inhibits cell proliferation of multiple human tumor cell lines in vitro. Also binds Hsc70 and Grp78; displays selectivity against Hsp90β (IC50 >200 μM for Hsp90β).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1134156-31-2
Fórmula molecular C25H23Cl2N7O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VER 155008
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.4
Pureza >98%
Peso molecular 556.40