Learn More
VER-155008, MedChemExpress
Código de producto. 16485216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485216 100 mg 100 miligramos
16457017 5 mg 5 miligramos
16454298 10 mg 10 miligramos
16450627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10941
MedChemExpress VER-155008 is an inhibitor of Hsp70, with IC50s of 0.5 μM, 2.6 μM, and 2.6 μM for Hsp70, Hsc70 and Grp7, respectively, and with a Kd of 0.3 μM for Hsp70.
VER-155008 is an inhibitor of Hsp70, with IC50s of 0.5 μM, 2.6 μM, and 2.6 μM for Hsp70, Hsc70 and Grp7, respectively, and with a Kd of 0.3 μM for Hsp70.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VER-155008
CAS 1134156-31-2
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23Cl2N7O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (66.50 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(NCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)=NC3=C1N=CN=C3N)O4)O)[C@H]4COCC5=CC=C(C#N)C=C5
Peso molecular (g/mol) 556.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.4
Porcentaje de pureza 97.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death