Learn More
Veolia Water Systems Veolia Water Systems™ Sistema de almacenamiento de agua
Código de producto. 14865211
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
14865211 30 L cada uno
1 options
Código de producto. 14865211 Proveedor Veolia Water Systems N.º de proveedor LA758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2667.00€
    2159.13€ / paquete de 1
    Ahorro 507.87€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Sistema de almacenamiento de agua robusto y fiable con capacidad para 30 l.
  • Depósito de almacenamiento de 30 litros
  • Sistema de almacenamiento de agua
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L