Learn More
Veolia Water Systems™ Lámpara UV
Descripción
- La luz UV se utiliza como bactericida y para descomponer y fotoxidar sustancias contaminantes orgánicas a muestras polares o ionizadas
- La acción bactericida UV daña la polimerasa del ADN y el ARN en dosis bajas, evitando así la replicación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | División y fotooxidación de sustancias contaminantes orgánicas en especies ionizadas o polares |
| Para utilizar con (equipo) | PURELAB opción-R |