Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Venus S3
Código de producto. 15958891
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15958891 39 1 par
15918891 35 1 par
15928891 36 1 par
15938891 37 1 par
15948891 38 1 par
15968891 40 1 par
15978891 41 1 par
15988891 42 1 par
15998891 43 1 par
15908901 44 1 par
15918901 45 1 par
15928901 46 1 par
15938901 47 1 par
15948901 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15958891 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM71454639
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Venus es un zapato de perfil bajo, fácil de poner y quitar. Los contornos lisos y fáciles de limpiar ofrecen ventajas adicionales de higiene con respecto a los zapatos de cordones. Ideal para un cambio rápido para pasar de la oficina a la fábrica o para ir de una instalación a otra.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • GripForce™ Easy Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitiz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Elástico
Color Negro
Diseñar Venus S3
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Cuero
Tamaño 39
Material del dedo del pie Acero