Learn More
Cole-Parmer™ Bomba de vacío Venturi
Código de producto. 11720169 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
90,6/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11720169 90,6/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 11720169 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7816520
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tamaño extraordinariamente compacto de esta bomba de vacío Cole-Parmer Venturi le permitirá diseñar sistemas de vacío con componentes más pequeños y económicos y costes de mantenimiento reducidos. Al no incluir piezas móviles ni conllevar peligro eléctrico, estas bombas de aire son además intrínsecamente seguras.
  • Ninguna pieza móvil tiene garantizada una vida útil larga solo con bajo mantenimiento.
  • Las bombas Venturi tienen alimentación de aire y no requieren una fuente de alimentación eléctrica ni lubricante.
  • Coloque estas bombas de vacío compactas cerca de la aplicación para una respuesta rápida y una pérdida de vacío mínima.
Especificaciones
Vacío máx. 65,1 mbar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,75 x 2,54 x 8,89 cm (4,625 x 1 x 3,5 in)
Descripción Bomba de vacío Venturi
Material Aluminio, latón, Buna N
Temperatura máx. (imperial) 140 °F
Temperatura máx. (métrico) 60 °C
Caudal 90,6/ l/min
Tipo de bomba Sistema de vacío