Learn More
Cole Parmer™ HDPE, grifo con ventilacíon
Código de producto. 15881142 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para el uso con un garrafón de 5 l
Código de producto.
15881142 Para el uso con un garrafón de 5 l
1 options
Código de producto. 15881142 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 0606111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.19€
    11.81€ / paquete de 1
    Ahorro 2.38€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Garrafón, 5 l
  • Con ventilación
  • Fabricado en HDPE
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Para utilizar con (equipo) Garrafón, 5 l
Incluye Ventilación
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Grifo