Learn More
Venlafaxina O-desmetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328408 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328408 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17907100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Nombres de analitos o componentes O-Desmethylvenlafaxine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 263.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1885 g/mol