Learn More
N-óxido de venlafaxina, Mikromol™
Código de producto. 30049289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049289 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049289 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0393.14
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de venlafaxina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venlafaxine N-Oxide
CAS 1094598-37-4
Nombres de analitos o componentes Venlafaxine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclohexanol, 1-[2-(dimethyloxidoamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, Venlafaxine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO3/c1-18(2,20)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(21-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(C[N+](C)(C)[O-])C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC Óxido de 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 293.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1991 g/mol