Learn More
Venlafaxina-N,N-didesmetil, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Venlafaxine-N,N-didesmethyl |
| CAS | 93413-77-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Venlafaxine-N,N-didesmethyl |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, 2-(1-Hydroxy-1-cyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-(1-hydroxycyclohexyl)-ethylamine, Dinorvenlafaxine, N,N-Didesmethylvenlafaxine, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-amino-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol |
| Mostrar más |