Learn More
Venlafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468408 10 mg 10 miligramos
16444297 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0196A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venlafaxine hydrochloride
CAS 99300-78-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H28ClNO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Wy 45030 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (159.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1(C(C2=CC=C(OC)C=C2)CN(C)C)CCCCC1.Cl
Peso molecular (g/mol) 313.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.86
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation