Learn More
Clorhidrato de venlafaxina, LoGiCal
Código de producto. 30459702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459702 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459702 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0393.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Nombres de analitos o componentes Venlafaxine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H27 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 1-[2-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 313.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,1809 g/mol