Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de venlafaxina
Código de producto. 17291172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17291172 5 g 5 g
17281172 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291172 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    135.65€ / 5 g
    Ahorro 23.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99300-78-4 | C17H28ClNO2, C17H27NO2·HCl | 313.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99300-78-4
Fórmula molecular C17H27NO2·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de venlafaxina
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad aq. Soln.: Ligeramente soluble.
Punto de fusión de 217,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,86
compliance-icons
Nombre del producto
  • Venlafaxine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Venlafaxine hydrochloride