Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de venlafaxina |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad aq. Soln.: Ligeramente soluble. |
| Punto de fusión | de 217,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313,86 |
Seguridad y manipulación
- Venlafaxine hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Venlafaxine hydrochloride