Learn More
Venlafaxina HCl, Lipomed
Código de producto. 30459398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459398 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459398 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMVLF1063HC10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Venlafaxina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Nombres de analitos o componentes Venlafaxine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H27 N O2 . Cl H
Sinónimo Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 1-[2-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 313.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,1809 g/mol