Learn More
Venlafaxina EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Venlafaxina EP Impureza B (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride |
| CAS | 2174001-92-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP), Venlafaxine Imp. B (EP), Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(dimetilamino)-2-(4-metoxifenil)propanoato de etilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |