Learn More
Venlafaxina EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17980766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980766 25 mg 25 miligramos
17981586 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0393.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Venlafaxina EP Impureza B (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride
CAS 2174001-92-2
Nombres de analitos o componentes Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP), Venlafaxine Imp. B (EP), Ethyl (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)propanoate Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccc(OC)cc1
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)-2-(4-metoxifenil)propanoato de etilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 287.78
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1288 g/mol