Learn More
(±)-Hidrocloruro de venlafaxina-d6 (N,N-dimetil-d6), TRC
Código de producto. 30453802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30453802 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30453802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV1200010.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venlafaxine-D6 Hydrochloride
CAS 1062606-12-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 2H6 H21 N O2 . Cl H
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Cyclohexanol','1-[2-[di(methyl-d3)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-','hydrochloride (1:1), Venlafaxine-D6 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-[2-[bis(trideuteriometil)amino]-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 319.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.2185
Porcentaje de pureza >95