Learn More
Clorhidrato de venlafaxina-D6 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Venlafaxine-D6 Hydrochloride |
| CAS | 1062606-12-5 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C17 2H6 H21 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Cyclohexanol, 1-[2-[di(methyl-d3)amino]-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Venlafaxine-D6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[bis(trideuteriometil)amino]-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 319.9 |
| Mostrar más |