Learn More
Impureza cíclica de venlafaxina, TRC
Código de producto. 30455705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455705 10 mg 10 miligramos
30451025 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12001510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93413-70-8
Fórmula molecular C17 H25 N O2
Peso molecular (g/mol) 275.39
Sinónimo Venlafaxine EP Impurity E
Nombre IUPAC 5-(4-metaxifenil)-3-metil-1-oxa-3-azaspiro[5.5]undecano
SMILES COc1ccc(cc1)C2CN(C)COC23CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venlafaxine Cyclic Impurity H
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO2/c1-18-12-16(14-6-8-15(19-2)9-7-14)17(20-13-18)10-4-3-5-11-17/h6-9,16H,3-5,10-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1885