Learn More
Venetoclax, MedChemExpress
Descripción
Venetoclax (ABT-199
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Venetoclax |
| CAS | 1257044-40-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C45H50ClN7O7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ABT-199 GDC-0199 |
| Información de solubilidad | DMSO : 77.5 mg/mL (89.24 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(NS(=O)(C1=CC=C(NCC2CCOCC2)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCN(CC5=C(C6=CC=C(Cl)C=C6)CC(C)(C)CC5)CC4)C=C3OC7=CN=C(NC=C8)C8=C7 |
| Peso molecular (g/mol) | 868.44 |
| Mostrar más |