Learn More
Velsecorat, MedChemExpress
Código de producto. 16497177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497177 5 mg 5 miligramos
16495336 100 mg 100 miligramos
16454458 10 mg 10 miligramos
16433096 25 mg 25 miligramos
16400777 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111453
MedChemExpress AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Velsecorat
CAS 1196509-60-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H32F2N4O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo AZD7594 AZ13189620
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (137.32 mM)
SMILES O=C(N[C@H]1COCC1)C2=CC=CC(N3N=CC4=C3C=CC(O[C@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)[C@@H](NC(C(F)(F)C)=O)C)=C4)=C2
Peso molecular (g/mol) 606.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.62
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation