Learn More
Velneperit, MedChemExpress
Código de producto. 16496058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496058 10 mg 10 miligramos
16482197 50 mg 50 miligramos
16458667 5 mg 5 miligramos
16416466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14423
MedChemExpress Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Velneperit
CAS 342577-38-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24F3N3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo S2367
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.63 mM)
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(NC([C@H]2CC[C@H](NS(=O)(C(C)(C)C)=O)CC2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 407.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.45
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism