Learn More
(±)-velnacrina-1,2,2-d3 maleato, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol-d3 Maleate |
| CAS | 1219806-48-0 |
| Fórmula molecular | C13 D3 H11 N2 O . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 9-Amino-1,2,2-trideuterio-3,4-dihydroacridin-1-ol but-2-enedioic acid, 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol-d3 maleate, 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol-1,2,2-D3 maleate, 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-acridinol-1,2,2-d3 maleate, (±)-9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol-1,2,2-d3 maleate, 1-Hydroxytacrine-1,2,2-d3 maleate, Hydroxytacrine-d3 maleate, Velnacrine-d3 maleate, Velnacrine-1,2,2-D3 maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H14N2O.C4H4O4/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-5,11,16 H,3,6-7H2,(H2,14,15);1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i7D2,11 D; |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CCc2nc3ccccc3c(N)c2C1([2 H])O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 9-amino-1,2,2-trideuterio-3,4-dihidroacridin-1-ol; (Z)-but-2-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 333.354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.14 g/mol |
| Mostrar más |