Learn More
Veliparib, Thermo Scientific™
Código de producto. 17545585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17545585 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17545585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469261000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veliparib
CAS 912444-00-9
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C13 H16 N4O
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.30
Número MDL MFCD16661059
Forma física Polvo
Color Blanco a amarillo
Pureza ≥98,5%
Clave InChI JNAHVYVRKWKWKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(CCCN1)C1=NC2=C(C=CC=C2N1)C(N)=O
Nombre IUPAC 2-(2-metilpirrolidin-2-il)-1H-1,3-benzodiazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 244.30
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Veliparib
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Veliparib