Learn More
Riley™ Gafas de seguridad Velia
Código de producto. 31702877
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Sombra 3
Sombra 5
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
31702877 Sombra 3 paquete de 100
31702875 Transparente paquete de 100
31702876 Sombra 5 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31702877 Proveedor Riley™ N.º de proveedor RLY00222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.19€
    2439.92€ / paquete de 100
    Ahorro 420.27€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Gafas de seguridad con lente envolvente para una visión amplia y un marco suave y cómodo con una correa ajustable para un ajuste seguro.
  • Amplio campo de visión
  • Sello facial acolchado
  • Lente de policarbonato resistente
  • Marco de PVC/TPE suave y puente nasal de ajuste cómodo
  • Correa para la cabeza de liberación rápida
  • Correa para la cabeza con hebilla opcional para facilitar el ajuste cuando se usa un casco
  • Correa de goma de repuesto para uso en salas blancas
  • Correa elástica para la cabeza ajustable y pivotante
  • Protección contra salpicaduras de metal fundido
  • Se puede usar sobre una montura graduada.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE o - UKCA o - EN 166:2001
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos, Repelente de humedad, Con tratamiento UV
Tinción de lente Sombra 3
Tipo de producto Gafas de seguridad de uso general
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 80 x 60 mm
Para utilizar con (aplicación) Reparación y mantenimiento de vehículos, limpieza comercial, jardinería, carpintería y fabricación, mantenimiento general, vidrio y acristalamiento, análisis de laboratorio.
Color de marco Negro
Peso (métrico) 84 g
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato (de alto impacto)
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400
Frame Type Herméticas
Transparencia 3
Mechanical Strength B,T