Learn More
Veledimex (S enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16451649
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451649 1 mg 1 miligramo
16439727 5 mg 5 miligramos
16437198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16451649 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16785B
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.
Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Veledimex (S enantiomer)
CAS 1093131-03-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H38N2O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo INXN-1001 (S enantiomer) RG-115932 (S enantiomer)
SMILES O=C(NN(C(C1=CC(C)=CC(C)=C1)=O)[C@H](C(C)(C)C)CCC)C2=CC=CC(OC)=C2CC
Peso molecular (g/mol) 438.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.6
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death