Learn More
Veledimex, MedChemExpress
Descripción
Veledimex (INXN-1001), a synthetic analog of the insect molting hormone ecdysone, is an orally active activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system. Veledimex can be used to activate certain genes using the ecdysone receptor (EcR)-based inducible gene regulation system, the RheoSwitch Therapeutic System (RTS). Veledimex can cross blood-brain barrier (BBB) in both orthotopic GL-261 mice and cynomolgus monkeys.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Veledimex |
| CAS | 1093130-72-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H38N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | INXN-1001 RG-115932 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (57.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NN(C(C1=CC(C)=CC(C)=C1)=O)[C@@H](C(C)(C)C)CCC)C2=CC=CC(OC)=C2CC |
| Peso molecular (g/mol) | 438.6 |
| Mostrar más |