Learn More
Digi-Sense Sonda de correa con gancho y bucle tipo T, miniconector, con conexión a tierra, 10 pies. Cable FEP
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- La correa con velcro permite una fácil instalación y extracción.
- La correa se puede utilizar para instalación permanente o temporal.
- Tiempo de respuesta: 1,25 segundos o más.
- Cada sonda viene con un código de colores. ANSI mini conector: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
- Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
- Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
- El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
- Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
- Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
- Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
- Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Tiempo de análisis | ≥1,25 s |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Temperatura (métrico) | -200°C a +100°C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación permanente o temporal |
| máx. (imperial) | -328 °F a +212 °F |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Longitud (métrico) | 25,4 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 19 a 69,8 mm |