Learn More
Vegita, TRC
Código de producto. 30012519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012519 1 mg 1 miligramo
30004927 10 mg 10 miligramos
30009037 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV1100001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33813-20-6
Fórmula molecular C4 H4 N2 S3
Peso molecular (g/mol) 176.28
Sinónimo 3H-Imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5,6-dihydro-, 5,6-Dihydro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-dithiazole-3-thione, EBIS, ETM, ETM (heterocycle), Endodan, Etem, Ethylenebisdiisothiocyanato sulfide, Ethylenebisthiuram monosulfide, Ethylenethiocarbamyl sulfide, Ethylenethiuram monosulfide, Ethylenethiuram sulfide, Hortocritt, N,N'-Dimethylene-5-imino-1,2-dithio-4-azolidine-3-thione, Thiuram monosulfide, 1,2-ethanediyl-, Vegita
Nombre IUPAC 5,6-dihidroimidazo[2,1-c][1,2,4]ditiazol-3-tiona
SMILES S=C1SSC2=NCCN12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EBIS
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2S3/c7-4-6-2-1-5-3(6)8-9-4/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9537