missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFR1/Flt-1 Antibody (Abbott patent anti-Flt1) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30170964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30170964 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30170964 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328788JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGFR1/Flt-1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Abbott patent anti-Flt1
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1
Especie del huésped Human
Inmunógeno VEGFR1/ FLT1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.