Learn More
VEGFR-2-IN-5, MedChemExpress
Código de producto. 16487486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487486 100 mg 100 miligramos
16433567 50 mg 50 miligramos
16417548 10 mg 10 miligramos
16400028 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18625
MedChemExpress VEGFR-2-IN-5 is a VEGFR2 inhibitor extracted from patent WO2013055780A1, Page 69.
VEGFR-2-IN-5 is a VEGFR2 inhibitor extracted from patent WO2013055780A1, Page 69.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VEGFR-2-IN-5
Forma física Solid
CAS 1430089-64-7
Color Light Gray
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (126.22 mM)
SMILES NCCCNC1=CC=C(NC2=NC=CC(NC3=NNC(C4CC4)=C3)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 364.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.45