missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VEGFD Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1750)
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200105638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30275524 100 μL 100 microlitros
30275755 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30275524 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA557838

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

VEGFD Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor/vascular endothelial growth factor (PDGF/VEGF) family and is active in angiogenesis, lymphangiogenesis, and endothelial cell growth. This secreted protein undergoes a complex proteolytic maturation, generating multiple processed forms which bind and activate VEGFR-2 and VEGFR-3 receptors. This protein is structurally and functionally similar to vascular endothelial growth factor C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGFD
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB1750
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica VEGFD
N.º de referencia del gen O35251, O43915, P97946
Alias de gen AI325264; c-fos induced growth factor; c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D); c-fos-induced growth factor; FIGF; Vascular endothelial growth factor D; vascular endothelial growth factor-D; VEGF4; VEGFD; VEGF-D; VEGFR2 and -3 ligand
Símbolos de los genes VEGFD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human beta VEGFD (aa 220-275).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14205, 2277, 360457
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.