Learn More
Abnova™ VEGFA/CEN6p (Texas Red/FITC) FISH Probe
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Descripción | Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ. |
| Formato | Tube |
| Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
| Ubicación | 6p21.1/6p12.1 |
| Sonda | Aprox. 240 kb/660 kb |
| Tipo de producto | Sonda FISH VEGFA/CEN6p |
| Cantidad | 200 μl |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.