Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para vitronectina (VTN) humana
Descripción
VTN es un miembro de la familia de la pexina. Esta proteína se encuentra en el suero y los tejidos y promueve la adhesión y propagación celular, inhibe el efecto dañino de la membrana de la vía terminal del complemento citolítico y se une a varios inhibidores de la serpina serina proteasa. La proteína es una proteína secretada y existe en forma de una sola cadena o en forma de dos cadenas recortadas unidas por un enlace disulfuro.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P04004 |
| Intervalo del ensayo | De 0,819 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,8 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 7448 |
| Símbolo de gen | VTN |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |